Merck
410012
Sigma-Aldrich
乙烯基叔丁醚
98%
别名:
2-Methyl-2-(vinyloxy)propane, tert -Butoxyethylene, t -Butyl vinyl ether
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3COCH=CH2
CAS号:
分子量:
100.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.398 (lit.)
bp
75-76 °C (lit.)
密度
0.762 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)OC=C
InChI
1S/C6H12O/c1-5-7-6(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
InChI 密鑰
PGYJSURPYAAOMM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-17 °C - closed cup