Merck
D151009
Sigma-Aldrich
3,3′-二甲基联苯
99%
别名:
m,m′-二甲苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H4C6H4CH3
CAS号:
分子量:
182.26
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.594 (lit.)
bp
286 °C/713 mmHg (lit.)
mp
5-7 °C (lit.)
密度
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cccc(c1)-c2cccc(C)c2
InChI
1S/C14H14/c1-11-5-3-7-13(9-11)14-8-4-6-12(2)10-14/h3-10H,1-2H3
InChI 密鑰
GVEDOIATHPCYGS-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves