Merck
407577
Sigma-Aldrich
丙氧基化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯
average Mn ~644
别名:
丙氧基化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[H2C=CHCO2(C3H6O)nCH2]3CC2H5
CAS号:
分子量:
644.79
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
表单
liquid
质量水平
分子量
average Mn ~644
包含
500 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
折射率
n20/D 1.46
密度
1.051 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
CCC(COCCCOC(=O)C=C)(COCCCOC(=O)C=C)COCCCOC(=O)C=C
InChI key
NCNNNERURUGJAB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)