Merck
412120
Sigma-Aldrich
甘油丙氧杂酸(1PO/OH)三丙烯酸
contains 300 ppm MEHQ as inhibitor
别名:
丙氧基化三丙烯酸甘油酯, 甘油丙氧基化三丙烯酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[H2C=CHCO2[CH(CH3)CH2O]lCH2][H2C=CHCO2[CH(CH3)CH2O]m][H2C=CHCO2[CH(CH3)CH2O]nCH2][-CH]
CAS号:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
liquid
分子量
average Mn ~428
包含
300 ppm MEHQ as inhibitor
折射率
n20/D 1.461 (lit.)
密度
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
OCCCO.OC(=O)C=C.OCC(O)CO
InChI
1S/C21H32O9/c1-4-19(22)28-13-7-10-25-16-18(27-12-9-15-30-21(24)6-3)17-26-11-8-14-29-20(23)5-2/h4-6,18H,1-3,7-17H2
InChI 密鑰
DMQYPVOQAARSNF-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
495.5 °F
閃點(°C)
257.5 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter