About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H24Cl2Zr
CAS号:
分子量:
426.53
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
旋光性
[α]20/D +93°, c = 0.07 in methylene chloride
质量水平
mp
160-165 °C (lit.)
SMILES字符串
[Zr+2].[Cl-].[Cl-].[C+H]1C(=C4CCCCC4=C1)CC[c-]2c3c(cc2)CCCC3
InChI
1S/C20H24.2ClH.Zr/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17(19)13-14-18-12-10-16-6-2-4-8-20(16)18;;;/h9-12H,1-8,13-14H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChI key
AKXWJOYQORUUHS-UHFFFAOYSA-L
应用
- Chiral Ziegler-Natta catalyst
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3