Merck
403318
Sigma-Aldrich
硒化铟(III)
别名:
硒化铟, 硫化铟
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
In2Se3
CAS号:
分子量:
466.52
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
26111700
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
表单
powder
质量水平
密度
5.67 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Se]=[In][Se][In]=[Se]
InChI
1S/2In.3Se
InChI key
VSXOUQNLLPQTQK-UHFFFAOYSA-N
一般描述
硒化铟(In2Se3)存在 4 种晶体结构(α,β,δ,γ)形式。随着温度的变化,硒化铟的金属 α 相转变为固有导电β 相。In2Se3 可以通过在 1000 至 1100oC 的温度下通过化学计量结合元素来制备。已经报道了相变对其光学和电学性质的影响。
包装
玻璃瓶封装
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Growth of single-phase In2Se3 by using metal organic chemical vapor deposition with dual-source precursors.
Chang KJ, et al.
Applied Physics Letters, 89(18), 2118-2118 (2006)
Some electrical and optical properties of In2Se3
Bidjin DS, et al.
Physica Status Solidi (A): Applied Research, 6(1), 295-299 (1971)
商品
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.