Merck
401609
Sigma-Aldrich
(2,2′-联吡啶)二氯铂 (II)
96%
别名:
二氯(2,2′-联吡啶)合铂, 二氯(联吡啶)合铂
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H8Cl2N2Pt
CAS号:
分子量:
422.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
96%
反应适用性
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
>300 °C (lit.)
SMILES字符串
Cl[Pt]Cl.c1ccc(nc1)-c2ccccn2
InChI
1S/C10H8N2.2ClH.Pt/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10;;;/h1-8H;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChI key
YVQNEQKKLNWXEM-UHFFFAOYSA-L
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)