Merck
401153
Sigma-Aldrich
溴化锑(III)
99.99%
别名:
三溴化锑
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
SbBr3
CAS号:
分子量:
361.47
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
蒸汽壓力
1 mmHg ( 94 °C)
化驗
99.99%
密度
4.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Br[Sb](Br)Br