Merck
399329
Sigma-Aldrich
重铬酸咪唑
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H10Cr2N4O7
分子量:
354.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
98%
反應適用性
reagent type: oxidant
mp
126 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
c1c[nH]cn1.c2c[nH]cn2.O[Cr](=O)(=O)O[Cr](O)(=O)=O
InChI
1S/2C3H4N2.2Cr.2H2O.5O/c2*1-2-5-3-4-1;;;;;;;;;/h2*1-3H,(H,4,5);;;2*1H2;;;;;/q;;2*+1;;;;;;;/p-2
InChI 密鑰
OPMAIHGGKQJERG-UHFFFAOYSA-L
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)