Merck
398950
Sigma-Aldrich
Triphenylbismuth(III)
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5)3Bi
CAS号:
分子量:
440.29
Beilstein:
3905930
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
化驗
99%
形狀
solid
mp
76-80 °C (lit.)
SMILES 字串
c1ccc(cc1)[Bi](c2ccccc2)c3ccccc3
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)