Merck
394416
Sigma-Aldrich
(三苯基膦烯)醋酸烯丙酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5)3P=CHCO2CH2CH=CH2
分子量:
360.39
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
方案
97%
mp
71-73 °C (lit.)
SMILES字符串
C=CCOC(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)