Merck
391964
Sigma-Aldrich
1,2-二甲基-2-异硫脲 氢碘酸盐
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3SC(=NH)NHCH3 · HI
CAS号:
分子量:
232.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
98%
mp
134-136 °C (lit.)
溶解性
methanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
官能团
amine
thioether
SMILES字符串
I.CNC(=N)SC
InChI
1S/C3H8N2S.HI/c1-5-3(4)6-2;/h1-2H3,(H2,4,5);1H
InChI key
UDUMWDDMSHXGGQ-UHFFFAOYSA-N
一般描述
1,2-Dimethyl-2-thiopseudourea hydriodide is a thiourea derivative.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)