Merck
385700
Sigma-Aldrich
2-巯基苯并咪唑-5-磺酸 钠盐 二水合物
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H5N2NaO3S2 · 2H2O
分子量:
288.28
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
98%
mp
>300 °C (lit.)
官能团
sulfonic acid
SMILES字符串
O.O.[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2[nH]c(S)nc2c1
InChI
1S/C7H6N2O3S2.Na.2H2O/c10-14(11,12)4-1-2-5-6(3-4)9-7(13)8-5;;;/h1-3H,(H2,8,9,13)(H,10,11,12);;2*1H2/q;+1;;/p-1
InChI key
OIYOMRFNKQEDEH-UHFFFAOYSA-M
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)