About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H10NNaO3S3
CAS号:
分子量:
311.38
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
等级
technical
方案
≥90% (NT)
杂质
≤10% 3-hydroxypropanesulfonic acid sodium salt
mp
≥320 °C (dec.)
官能团
sulfonic acid
thioether
SMILES字符串
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCSc1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C10H11NO3S3.Na/c12-17(13,14)7-3-6-15-10-11-8-4-1-2-5-9(8)16-10;/h1-2,4-5H,3,6-7H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI key
VRKNGZAPJYUNSN-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Sodium 3-(benzothiazol-2-ylthio)-1-propanesulfonate may be used in the chemical synthesis studies.
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
110 °C - closed cup