Merck
385530
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-四甲基-O-(N-琥珀酰亚胺)脲四氟硼酸盐
97%, for peptide synthesis
别名:
O-(N-琥珀酰亚胺基)-N,N,N′,N′-四甲基四氟硼酸脲, TSTU
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H16BF4N3O3
分子量:
301.05
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
产品名称
N,N,N′,N′-四甲基-O-(N-琥珀酰亚胺)脲四氟硼酸盐, 97%
质量水平
方案
97%
反应适用性
reaction type: Coupling Reactions
mp
198-201 °C (lit.)
应用
peptide synthesis
官能团
amine
imide
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
F[B-](F)(F)F.CN(C)C(\ON1C(=O)CCC1=O)=[N+](\C)C
InChI
1S/C9H16N3O3.BF4/c1-10(2)9(11(3)4)15-12-7(13)5-6-8(12)14;2-1(3,4)5/h5-6H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI key
YEBLHMRPZHNTEK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
N , N , N ′,N'-四甲基- O -( N -琥珀酰亚胺基)脲四氟硼酸盐常用于将羧酸转化为相应的 N -羟基琥珀酰亚胺 (NHS) 酯。
应用
N , N , N ′,N'-四甲基-- O -( N -琥珀酰亚胺基)脲四氟硼酸盐可用于 N -琥珀酰亚胺基 4-[ 18 F] 氟苯甲酸酯 ([ 18 F] SFB) 的合成,这是一种用于标记生物标记物的 18 F 标记试剂。它也可用于活化用于发展表面等离子体共振 (SPR) 传感器的 C16 链烷基硫醇的羧基。
用作以下过程的反应物:
将带有氨基的传感器分子连接到氨基功能化的 AFM 尖端
用于合成以下物质的反应物:
高分子支载的奥拉诺丁试剂用于放射性碘标记生物大分子
L-鼠李糖抗原
用于光学显微镜和纳米显微镜的氟化罗丹明
c (RGDyK) 靶向 SN38 前药
薄膜结构用聚电解质
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Skin Sens. 1A
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
DNA minicircles with gaps for versatile functionalization.
Rasched G
Angewandte Chemie (International Edition in English), 47(5), 967-970 (2008)
New fluorinated rhodamines for optical microscopy and nanoscopy.
Mitronova G
Chemistry?A European Journal , 16(15), 4477-4488 (2010)
An efficient method for conjugation of thiamine to proteins.
Jayamani M
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 2(9), 1007-1012 (1992)
Water-soluble BODIPY derivatives.
Niu S
Organic Letters, 11(10), 2049-2052 (2009)
A facile automated synthesis of N?succinimidyl 4?[18F] fluorobenzoate ([18F] SFB) for 18F?labeled cell?penetrating peptide as PET tracer.
Tang G
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 53(8), 543-547 (2010)