Merck
382442
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-3-(2,2-二甲基-1,3-二氧杂环戊烷-4-基)-反-2-丙烯酸乙酯
97%
别名:
(R)-反式-3-(2,2-二甲基-1,3-二氧杂环戊烷-4-基)丙烯酸乙酯, (R)-反式-4,5-O-异亚丙基-4,5-二羟基-2-戊烯酸乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H16O4
分子量:
200.23
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
liquid
旋光性
[α]20/D −41°, c = 1 in chloroform
折射率
n20/D 1.452 (lit.)
密度
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CCOC(=O)\C=C\[C@@H]1COC(C)(C)O1
InChI
1S/C10H16O4/c1-4-12-9(11)6-5-8-7-13-10(2,3)14-8/h5-6,8H,4,7H2,1-3H3/b6-5+/t8-/m1/s1
InChI key
GZVXALXOWVXZLH-HQZHTGGTSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)