Merck
381292
Sigma-Aldrich
氟化锑(III)
powder, 99.8% trace metals basis
别名:
三氟化锑, 三氟斯的明
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
SbF3
CAS号:
分子量:
178.76
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
质量水平
方案
99.8% trace metals basis
表单
powder
反应适用性
reagent type: catalyst
core: antimony
杂质
≤2500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
235 °C (dec.) (lit.)
密度
4.38 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
F[Sb](F)F
InChI
1S/3FH.Sb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
GUNJVIDCYZYFGV-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • Structure and Properties of the Molecular Complex of Antimony(III) Fluoride with γ-Glycine:详述γ-甘氨酸配位三氟化锑的结构类型和性质,解析这些体系中的配位行为(Voit et al., 2019)。
  • Crystal Structure and Ion Mobility in the Antimony(III) Fluoride Complex with Glycine:研究甘氨酸配位三氟化锑的合成与离子迁移。贡献配位化学知识(Makarenko et al., 2018)。
其他说明
含铅
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)