主要文件
8.07839
Sigma-Aldrich
Antimony(III) fluoride
for synthesis
别名:
Antimony(III) fluoride, Antimony trifluoride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
F3Sb
CAS号:
分子量:
178.76
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
EC索引号:
232-009-2
NACRES:
NA.22
等级
for synthesis
synthesis grade
质量水平
表单
crystals
沸点
376 °C/1013 hPa
mp
292 °C
溶解性
4430 g/L (Hydrolysis)
密度
4.38 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
1500 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Sb+3].[F-].[F-].[F-]
InChI
1S/3FH.Sb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
GUNJVIDCYZYFGV-UHFFFAOYSA-K
分析说明
Assay (iodometric): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3