Merck
325066
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-3-溴-2-甲基-1-丙醇
97%
别名:
(R)-3-溴-2-甲基-1-丙醇, (R)-3-羟基-2-甲基丙基溴, 3-溴-2-(R)-甲基-1-丙醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrCH2CH(CH3)CH2OH
CAS号:
分子量:
153.02
Beilstein:
3600269
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
liquid
旋光性
[α]25/D −6.6°, c = 2 in chloroform
折射率
n20/D 1.484 (lit.)
沸点
73-74 °C/9 mmHg (lit.)
密度
1.461 g/mL at 20 °C (lit.)
官能团
bromo
hydroxyl
SMILES字符串
C[C@H](CO)CBr
InChI
1S/C4H9BrO/c1-4(2-5)3-6/h4,6H,2-3H2,1H3/t4-/m0/s1
InChI key
KIBOHRIGZMLNNS-BYPYZUCNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
R)-(−)-3-溴-2-甲基-1-丙醇作为起始原料用于埃坡霉素 C 和比司酰胺 A 的全合成。也可作为同手性多孔分子网络的结构改性剂。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Multi?step application of immobilized reagents and scavengers: a total synthesis of epothilone C.
Storer R I, et al.
Chemistry?A European Journal , 10(10), 2529-2547 (2004)
Enantioselective total synthesis of bistramide A.
Crimmins M T and DeBaillie A C
Journal of the American Chemical Society, 128(15), 4936-4937 (2006)
Control and induction of surface-confined homochiral porous molecular networks.
Tahara K, et al.
Nature Chemistry, 3(9), 714-719 (2011)