Merck
370487
Sigma-Aldrich
2,2′-亚乙基二(4,6-二叔丁基苯)氟亚磷酸
technical grade
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C30H44FO2P
分子量:
486.64
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
等级
technical grade
mp
201-203 °C (lit.)
SMILES字符串
CC1c2cc(cc(c2OP(F)Oc3c1cc(cc3C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
应用
抗氧化剂
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)