Merck
246840
Sigma-Aldrich
三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯
contains 250 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor, technical grade
别名:
Acryester TMP, Blemmer PTT, PTMA, TMPTMA
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[H2C=C(CH3)CO2CH2]3CC2H5
CAS号:
分子量:
338.40
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
等级
technical grade
质量水平
蒸汽密度
>1 (vs air)
蒸汽压
<0.01 mmHg ( 20 °C)
包含
250 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
折射率
n20/D 1.472 (lit.)
密度
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCC(COC(=O)C(C)=C)(COC(=O)C(C)=C)COC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C18H26O6/c1-8-18(9-22-15(19)12(2)3,10-23-16(20)13(4)5)11-24-17(21)14(6)7/h2,4,6,8-11H2,1,3,5,7H3
InChI key
OKKRPWIIYQTPQF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯(TMPTMA)属于甲基丙烯酸酯类单体。它用于合成各种基于TMPTMA的聚合物,这些聚合物广泛应用于牙科行业。凭借出色的机械性能和生物相容性,它常被掺入牙科复合材料和树脂材料。这些聚合物具有耐久性和耐磨损性,适合用于牙科填充物、牙冠和其他牙科材料。基于TMPTMA的聚合物还用于各种应用,包括涂料和粘合剂、紫外线固化材料、光学材料和微电子学。此外,TMPTMA还用作交联剂,出色的硬度使其成为粘合剂应用的理想选择。
应用
三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯可作为交联剂用于合成:
  • 可用于牙科行业的聚甲基丙烯酸羟乙酯(pHEMA)纳米复合材料 。
  • 渗漏率较低的硅橡胶。
  • 通过活性/可控自由基聚合反应制备的有机整体柱 。该柱可用作毛细管液相色谱中的固定相。
  • 具有精细控制的孔特性的大孔聚(甲基丙烯酸缩水甘油酯-co-三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯) 材料。
它也被用作生产牙科复合材料和树脂的关键组分。TMPTMA拥有与其他牙科材料形成坚固而持久键合的珍贵能力,是制造牙科修复体(如填充物、牙冠和桥体)的重要成分。高反应性和与其他单体的兼容性使它成为牙科材料中的多功能成分,有助于增强机械强度、耐久性和美观性。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
={?Molded? Macroporous Poly(glycidyl methacrylate-co-trimethylolpropane trimethacrylate) Materials with Fine Controlled Porous Properties:?Preparation of Monoliths Using Photoinitiated Polymerization
={Viklund, et al.
Chemistry of Materials, 9, 463-471 (1997)
Preparation and characterization of a novel superabsorbent of konjac glucomannan-poly (acrylic acid) with trimethylolpropane trimethacrylate cross-linker.
Chen J, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(48), 38417-38423 (2015)
Processing of pHEMA/TiO2 based nanocomposites used as an excellent dental materials
Md. Alamgir, et al.
Materials Today: Proceedings (2022)
Andoni Rodriguez-Abetxuko et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 8, 830-830 (2020-08-28)
The number of methodologies for the immobilization of enzymes using polymeric supports is continuously growing due to the developments in the fields of biotechnology, polymer chemistry, and nanotechnology in the last years. Despite being excellent catalysts, enzymes are very sensitive
Ash M nd Ash I
Handbook of Fillers, Extenders, and Diluents null