Merck
367346
Sigma-Aldrich
2,4,6-三羟基苯甲酸 一水合物
technical grade, 90%, predominantly 1,3,5-benzenetriol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(HO)3C6H2CO2H·H2O
CAS号:
分子量:
188.13
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
technical grade
化驗
90%
形狀
powder
mp
205 °C (lit.)
SMILES 字串
O.Oc1cc(O)c(C(O)=O)c(O)c1
InChI
1S/C7H6O5.H2O/c8-3-1-4(9)6(7(11)12)5(10)2-3;/h1-2,8-10H,(H,11,12);1H2
InChI 密鑰
HWZIRFCGHAROOI-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3