Merck
365653
Sigma-Aldrich
龙脑香醇酮
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C30H50O2
CAS号:
分子量:
442.72
Beilstein:
2339738
UNSPSC代码:
12352115
PubChem化学物质编号:
方案
98%
表单
solid
旋光性
[α]20/D +67°, c = 1 in chloroform
mp
133-135 °C (lit.)
SMILES字符串
C\C(C)=C\CC[C@](C)(O)[C@H]1CC[C@]2(C)[C@@H]1CC[C@@H]3[C@@]4(C)CCC(=O)C(C)(C)[C@@H]4CC[C@@]23C
InChI
1S/C30H50O2/c1-20(2)10-9-16-30(8,32)22-13-18-28(6)21(22)11-12-24-27(5)17-15-25(31)26(3,4)23(27)14-19-29(24,28)7/h10,21-24,32H,9,11-19H2,1-8H3/t21-,22+,23+,24-,27+,28-,29-,30+/m1/s1
InChI key
NJICGAVMYWKCMW-GWJXCKMPSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)