Merck
759341
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-difluoromethylbenzene
97%
别名:
2-Bromo-1-(difluoromethyl)benzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H5BrF2
分子量:
207.02
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.514
密度
1.597 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
FC(F)c1ccccc1Br
InChI
1S/C7H5BrF2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,7H
InChI 密鑰
RMYPQIOCZSWSDG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
181.0 °F
閃點(°C)
82.8 °C