Merck
361941
Sigma-Aldrich
二碳酸二叔丁酯
≥99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
别名:
二叔丁基二碳酸酯, 焦碳酸二叔丁酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(CH3)3COCO]2O
CAS号:
分子量:
218.25
Beilstein:
1911173
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
产品名称
二碳酸二叔丁酯, ReagentPlus®, ≥99%
质量水平
产品线
ReagentPlus®
方案
≥99%
表单
solid or liquid
折射率
n20/D 1.409 (lit.)
沸点
56-57 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
23 °C (lit.)
密度
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
peptide synthesis
官能团
carbonate
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)OC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H18O5/c1-9(2,3)14-7(11)13-8(12)15-10(4,5)6/h1-6H3
InChI key
DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
二碳酸-二叔-丁酯(Boc酐)可:
  • 用作引入胺官能团Boc保护基的试剂。
  • 在存在路易斯酸催化剂的情况下,用于制备丁基醚和Boc醇。
  • 用作制备各种丁基羧酸盐的羧化剂。
  • 用于将胺转化为相应的异氰酸酯、氨基甲酸酯和尿素衍生物。
  • 用作将各种羧酸锚定在羟甲基化树脂上的偶联剂。
  • 用于在存在DMAP催化剂的条件下,由2-烯基苯胺合成喹啉酮和2-(假)卤代喹啉链。
使用Synple自动合成平台(SYNPLE-SC002)、Boc保护试剂盒((SYNPLE-B001)、(SYNPLE-B002)和Boc脱保护试剂盒(SYNPLE-B011),可自动进行Boc保护和脱保护
用于引入Boc保护基的试剂。
警告
水解为叔丁醇和 CO2;暴露在潮湿环境中会导致瓶内压力增大。
法律信息
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
98.6 °F - closed cup
闪点(°C)
37 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Di-tert-butyl dicarbonate as an efficient coupling reagent for the immobilization of carboxylic acid moieties
de los Angeles Laborde M, et al.
Tetrahedron Letters, 49(31), 4624-4625 (2008)
Aqueous MW eco-friendly protocol for amino group protection
Nardi M, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(24), 18751-18760 (2015)
An expeditious, high-yielding construction of the food aroma compounds 6-acetyl-1, 2, 3, 4-tetrahydropyridine and 2-acetyl-1-pyrroline
Harrison TJ and Dake GR
The Journal of Organic Chemistry, 70(26), 10872-10874 (2005)
Beyond a Protecting Reagent: DMAP-Catalyzed Cyclization of Boc-Anhydride with 2-Alkenylanilines
Huang Y-N, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 81(11), 4645-4653 (2016)
Di-tert-butyl dicarbonate: a versatile carboxylating reagent
Augustine JK, et al.
Tetrahedron, 65(1), 134-138 (2009)