主要文件
8.18282
Sigma-Aldrich
Di-tert-butyl dicarbonate
for peptide synthesis
别名:
Di-tert-butyl dicarbonate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
218.25
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
EC索引号:
246-240-1
NACRES:
NA.22
产品名称
Di-tert-butyl dicarbonate, for synthesis
质量水平
表单
liquid
自燃温度
460 °C
效能
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
沸点
56-57 °C/0.7 hPa
mp
20-24 °C
转变温度
flash point 37 °C
密度
1.02 g/cm3 at 20 °C
应用
peptide synthesis
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O(C(C)(C)C)C(=O)OC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H18O5/c1-9(2,3)14-7(11)13-8(12)15-10(4,5)6/h1-6H3
InChI key
DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N
一般描述
for synthesis
应用
Di-tert-butyl dicarbonate for synthesis. CAS 24424-99-5, molar mass 218.25 g/mol.
分析说明
Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)Melting range (lower value)≥ 20 °CMelting range (upper value)≤ 24 °CIdentity (IR)passes testDue to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
98.6 °F - closed cup
闪点(°C)
37 °C - closed cup