Merck
359750
Sigma-Aldrich
乳酸银
97%
别名:
乳酸 银盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH(OH)COOAg
CAS号:
分子量:
196.94
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
120-122 °C (lit.)
SMILES字符串
[H]C(C)(O)C(=O)O[Ag]
InChI
1S/C3H6O3.Ag/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
LMEWRZSPCQHBOB-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)