Merck
361259
Sigma-Aldrich
柠檬酸银 水合物
别名:
柠檬酸 三银盐 水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
AgO2CCH2C(OH)(CO2Ag)CH2CO2Ag·xH2O
分子量:
512.70 (anhydrous basis)
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
表单
powder
质量水平
浓度
55-65% Ag (by KSCN, titration)
mp
170 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
O.OC(CC(=O)O[Ag])(CC(=O)O[Ag])C(=O)O[Ag]
InChI
1S/C6H8O7.3Ag.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
InChI key
CUGZZMCNRSJKRJ-UHFFFAOYSA-K
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.