About This Item
线性分子式:
[(O2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2)2]FeNa·xH2O
CAS号:
分子量:
367.05 (anhydrous basis)
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
表单
powder
质量水平
杂质
<4% sulfate
官能团
amine
SMILES字符串
O.[Na+].[Fe+3].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.Fe.Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;1H2/q;+3;+1;/p-4
InChI key
QENAFDOIABJELJ-UHFFFAOYSA-J
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2