Merck
346373
Sigma-Aldrich
9-氧-9H-噻吨-3-甲酰胺 10,10-二氧化物
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H9NO4S
CAS号:
分子量:
287.29
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
mp
290-292 °C (lit.)
SMILES字符串
NC(=O)c1ccc2C(=O)c3ccccc3S(=O)(=O)c2c1
InChI
1S/C14H9NO4S/c15-14(17)8-5-6-10-12(7-8)20(18,19)11-4-2-1-3-9(11)13(10)16/h1-7H,(H2,15,17)
InChI key
NECFGXHWUOZZSE-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)