Merck
341614
Sigma-Aldrich
三甲基硅基乙酸
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3SiCH2CO2H
CAS号:
分子量:
132.23
Beilstein:
1679394
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
99%
mp
39-42 °C (lit.)
官能团
carboxylic acid
SMILES字符串
C[Si](C)(C)CC(O)=O
InChI
1S/C5H12O2Si/c1-8(2,3)4-5(6)7/h4H2,1-3H3,(H,6,7)
InChI key
JDMMZVAKMAONFU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
(Trimethylsilyl)acetic acid may be used in chemical synthesis.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
203.0 °F - closed cup
闪点(°C)
95 °C - closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)