Merck
340871
Sigma-Aldrich
4-氨基-5-氯-2-甲氧基苯甲酸
95%
别名:
4-氨基-5-氯-邻茴香酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NC6H2(Cl)(OCH3)CO2H
CAS号:
分子量:
201.61
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
eCl@ss:
32160406
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
95%
表单
solid
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
206 °C (dec.) (lit.)
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
COc1cc(N)c(Cl)cc1C(O)=O
InChI
1S/C8H8ClNO3/c1-13-7-3-6(10)5(9)2-4(7)8(11)12/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
RVEATKYEARPWRE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)