Merck
340499
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-香茅酸
98%
别名:
3,7-二甲基-6-辛酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CO2H
CAS号:
分子量:
170.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
liquid
光學活性
[α]25/D +8°, neat
折射率
n20/D 1.4534 (lit.)
bp
119 °C/3 mmHg (lit.)
密度
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[C@H](CC\C=C(/C)C)CC(O)=O
InChI
1S/C10H18O2/c1-8(2)5-4-6-9(3)7-10(11)12/h5,9H,4,6-7H2,1-3H3,(H,11,12)/t9-/m1/s1
InChI 密鑰
GJWSUKYXUMVMGX-SECBINFHSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup