Merck
339946
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-4-异丙基-2-噁唑烷酮
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H11NO2
CAS号:
分子量:
129.16
Beilstein:
5376658
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
光學活性
[α]20/D +17°, c = 6 in ethanol
光學純度
ee: 99% (GLC)
mp
70-72 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)[C@@H]1COC(=O)N1
InChI
1S/C6H11NO2/c1-4(2)5-3-9-6(8)7-5/h4-5H,3H2,1-2H3,(H,7,8)/t5-/m0/s1
InChI 密鑰
YBUPWRYTXGAWJX-YFKPBYRVSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)