表单
solution
质量水平
反应适用性
core: zirconium
reagent type: catalyst
浓度
80 wt. % in 1-butanol
折射率
n20/D 1.466
密度
1.049 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
CCCCO[Zr](OCCCC)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/4C4H9O.Zr/c4*1-2-3-4-5;/h4*2-4H2,1H3;/q4*-1;+4
InChI key
BSDOQSMQCZQLDV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
用于通过非常规方法制备以 CeO2 稳定的氧化锆多晶体凝胶,有望用作钢和铁合金的防护涂料。
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
100.4 °F - closed cup
闪点(°C)
38 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
DiMaggio, R. et al.
Chemistry of Materials, 10, 3839-3839 (1998)