Merck
336513
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-环己基乙胺
98%
别名:
(S)-(+)-α-甲基环己烷甲胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H11CH(CH3)NH2
CAS号:
分子量:
127.23
Beilstein:
2935069
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
98%
表单
liquid
旋光性
[α]25/D +3.5°, neat
光学纯度
ee: 95% (GLC)
折射率
n20/D 1.4614 (lit.)
沸点
60 °C/12 mmHg (lit.)
密度
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
amine
SMILES字符串
C[C@H](N)C1CCCCC1
InChI
1S/C8H17N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h7-8H,2-6,9H2,1H3/t7-/m0/s1
InChI key
XBWOPGDJMAJJDG-ZETCQYMHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
125.6 °F - closed cup
闪点(°C)
52 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)