Merck
33624
Sigma-Aldrich
(-)-O,O′-二苯甲酰-L-酒石酸单(二甲酰胺)
≥99.0%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H19NO7
CAS号:
分子量:
385.37
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥99.0%
旋光性
[α]20/D −79±1°, c = 5% in ethanol
mp
150-152 °C (dec.)
官能团
amide
carboxylic acid
ester
phenyl
SMILES字符串
CN(C)C(=O)[C@H](OC(=O)c1ccccc1)[C@@H](OC(=O)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C20H19NO7/c1-21(2)17(22)15(27-19(25)13-9-5-3-6-10-13)16(18(23)24)28-20(26)14-11-7-4-8-12-14/h3-12,15-16H,1-2H3,(H,23,24)/t15-,16-/m1/s1
InChI key
LINPSOODYGSBAH-HZPDHXFCSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
用于拆分胺类的手性酸
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)