Merck
334995
Sigma-Aldrich
羰基氯氢三(三苯基膦)钌(II)
别名:
Carbonylchlorohydrotris(triphenylphosphine)ruthenium
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(C6H5)3P]3Ru(CO)(Cl)H
CAS号:
分子量:
952.40
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
反應適用性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
204-206 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
Cl[Ru].[C-]#[O+].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/3C18H15P.CO.ClH.Ru/c3*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2;;/h3*1-15H;;1H;/q;;;;;+1/p-1
InChI 密鑰
MVJRXTSUBHUUPN-UHFFFAOYSA-M
一般說明
羰基氯氢三(三苯基膦)钌(II)是一种配位化合物,常用作有机反应的催化剂,例如氢化反应、转移氢化C-C键形成反应、转移氢化反应、酮和伯醇的α-烷基化反应。此外,也用作氢化反应pincer钌羰基催化剂的前体。
應用
  • 羰基氯氢化三(三苯基膦)钌 (II):该钌复合物用作多种反应的多功能催化剂,包括加氢、转移加氢、C-C键形成反应、酮与伯醇的α-烷基化反应,以及用作钳形钌羰基加氢催化剂的前体。该复合物以其物理性质而闻名,例如在熔点(204-206°C)以上分解,以及其溶解特性。它不溶于水、乙醇和二甲基亚砜,少量溶于苯和丙酮,微溶于氯仿(Kuriyama, 2001)。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
Carbonylchlorohydridotris (triphenylphosphine) ruthenium (II)
Kuriyama W
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition, 1-7 (2001)