Merck
333964
Sigma-Aldrich
氟化锆(IV) 水合物
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ZrF4·xH2O
CAS号:
分子量:
167.22 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
powder
成份
Degree of hydration, 2-3
應用
battery manufacturing
SMILES 字串
O.F[Zr](F)(F)F
InChI
1S/4FH.H2O.Zr/h4*1H;1H2;/q;;;;;+4/p-4
InChI 密鑰
GORLMDNEWNWWBP-UHFFFAOYSA-J
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)