Merck
330949
Sigma-Aldrich
氯甲酸异丙烯酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClCO2C(CH3)=CH2
CAS号:
分子量:
120.53
Beilstein:
1747630
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
包含
~0.01% BHT as stabilizer
折射率
n20/D 1.414 (lit.)
bp
93 °C/746 mmHg (lit.)
密度
1.103 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=C)OC(Cl)=O
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
50.0 °F - closed cup
閃點(°C)
10 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)