Merck
329940
Sigma-Aldrich
Tris(hydroxy-d-methyl)amino-d2-methane
98 atom % D
别名:
TRIS-d5
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(DOCH2)3CND2
分子量:
126.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
品質等級
形狀
solid
技術
NMR: suitable
bio NMR: suitable
pH值
10.5-12
mp
170-171 °C (lit.)
質量偏移
M+5
SMILES 字串
[2H]OCC(CO[2H])(CO[2H])N([2H])[2H]
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2/i6D,7D,8D/hD2
InChI 密鑰
LENZDBCJOHFCAS-FUPCUYIQSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1