Merck
327573
Sigma-Aldrich
N-丙基环丙甲胺
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C3H5CH2NHCH2CH2CH3
CAS号:
分子量:
113.20
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.43 (lit.)
密度
0.792 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES 字串
CCCNCC1CC1
InChI
1S/C7H15N/c1-2-5-8-6-7-3-4-7/h7-8H,2-6H2,1H3
InChI 密鑰
MAVLRJDQJZJTQP-UHFFFAOYSA-N
應用
N-Propylcyclopropanemethylamine may be used in chemical synthesis.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
87.8 °F - closed cup
閃點(°C)
31 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)