蒸汽密度
1.83 (vs air)
质量水平
蒸汽压
86 mmHg ( 20 °C)
方案
≥99%
表单
liquid
自燃温度
897 °F
包含
35-45 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
expl. lim.
17 %
折射率
n20/D 1.391 (lit.)
沸点
77 °C (lit.)
mp
−83 °C (lit.)
SMILES字符串
C=CC#N
InChI
1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2
InChI key
NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
生化/生理作用
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
23.0 °F - closed cup
闪点(°C)
-5 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
商品
RAFT(可逆加成断裂链转移)聚合是一种可逆的去活化自由基聚合(RDRP),是给自由基聚合赋予活性的通用方法之一。
RAFT polymerization offers living characteristics to radical polymerization, contributing versatility to reversible deactivation radical polymerization methods.