Merck
319856
Sigma-Aldrich
苯乙酮-2′,3′,4′,5′,6′-d5
99 atom % D
别名:
苯乙酮(苯基)-d5
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6D5COCH3
CAS号:
分子量:
125.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
同位素纯度
99 atom % D
质量水平
方案
99% (CP)
折射率
n20/D 1.5335 (lit.)
沸点
202 °C (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
密度
1.073 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+5
SMILES字符串
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(C)=O
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D
InChI key
KWOLFJPFCHCOCG-VIQYUKPQSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
168.8 °F - closed cup
闪点(°C)
76.00 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)