Merck
318345
Sigma-Aldrich
2-(氯甲基)烯丙基-三甲基硅烷
97%
别名:
2-(三甲基甲硅烷基甲基)烯丙基氯, 2-(氯甲基)-3-三甲基硅基-1-丙烯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3SiCH2C(CH2Cl)=CH2
CAS号:
分子量:
162.73
Beilstein:
1747038
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.453 (lit.)
沸点
162-163 °C/768 mmHg (lit.)
密度
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
chloro
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
C[Si](C)(C)CC(=C)CCl
InChI
1S/C7H15ClSi/c1-7(5-8)6-9(2,3)4/h1,5-6H2,2-4H3
InChI key
CQXWCEVXNRHUSQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
109.4 °F - closed cup
闪点(°C)
43 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)