About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H11F5O3
CAS号:
分子量:
406.30
Beilstein:
4594899
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
推荐产品
方案
98%
mp
85-87 °C (lit.)
SMILES字符串
Fc1c(F)c(F)c(OC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)c(F)c1F
InChI
1S/C21H11F5O3/c22-15-16(23)18(25)20(19(26)17(15)24)29-21(27)28-9-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8,14H,9H2
InChI key
CBBKZVZOEBSFQX-UHFFFAOYSA-N
应用
用于氨基酸保护活化的试剂。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Synthesis, 303-303 (1986)