Merck
755206
Sigma-Aldrich
1,3-二氟丙酮
97%
别名:
1,3-Difluoro-2-propanone
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.371
密度
1.307 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
ketone
SMILES 字串
FCC(=O)CF
InChI
1S/C3H4F2O/c4-1-3(6)2-5/h1-2H2
InChI 密鑰
HKIPCXRNASWFRU-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
124.0 °F - closed cup
閃點(°C)
51.1 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)