Merck
308390
Sigma-Aldrich
钼酸钾
98%
别名:
钼酸二钾
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
K2MoO4
CAS号:
分子量:
238.13
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
质量水平
方案
98%
表单
powder and chunks
反应适用性
reagent type: catalyst
core: molybdenum
SMILES字符串
[K+].[K+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.Mo.4O/q2*+1;;;;2*-1
InChI key
NUYGZETUIUXJCO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)