Merck
M1003
Sigma-Aldrich
钼酸钠 二水合物
≥99.5%
别名:
钼酸 钠盐 二水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Na2MoO4 · 2H2O
CAS号:
分子量:
241.95
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.55
化驗:
≥99.5%
形狀:
powder
品質等級
化驗
≥99.5%
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: molybdenum
mp
100 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mo.2Na.2H2O.4O/h;;;2*1H2;;;;/q;2*+1;;;;;2*-1
InChI 密鑰
FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
钼酸钠二水合物 (SMD) 是一种钼酸二钠盐。在正交空间群 Pbca 中结晶。本文研究了 SMD 对北鹌鹑的毒性作用。研究了其在氯磺酸氯化钠溶液中对 6082 变形铝合金的缓蚀性能。
應用
免疫印迹分析期间,二水钼酸钠被用作磷酸酶抑制剂之一。
可用于制备:
  • 微波条件下的梭状钼酸钡 (BaMoO 4 ) 显微结构。
  • 镍钼锌 (NiMoZn) 电极。
  • Eu3+ 在微波条件下掺杂钼酸铅 (PbMoO4) 纳米晶 (NC)。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Young-Kyun Kim et al.
Oncology letters, 9(1), 136-142 (2014-12-02)
CKD-602 (7-[2-(N-isopropylamino) ethyl]-(20S)-camptothecin, belotecan) is a synthetic water-soluble camptothecin derivative and topoisomerase I inhibitor that has been shown to exert a clinical anticancer effect on various types of tumor. In the present study, the anticancer effects of CKD-602 on the
Microwave-assisted synthesis, characterization and photoluminescence of shuttle-like BaMoO4 microstructure.
Phuruangrat A, et al.
Materials Science-Poland, 33(3), 537-540 (2015)
Dietary toxicity of soluble and insoluble molybdenum to northern bobwhite quail (Colinus virginianus).
Stafford JM, et al.
Ecotoxicology (London, England), 1-11 (2015)
Corrosion and wear of 6082 aluminum alloy.
Panagopoulos CN, et al.
Tribology International, 42(6), 886-889 (2009)
Photoelectrochemical water splitting in an organic artificial leaf.
Esiner S, et al.
Journal of Material Chemistry A, 3(47), 23936-23945 (2015)