蒸汽壓力
7 mmHg ( 20 °C)
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.462 (lit.)
n20/D 1.462
bp
133-135 °C (lit.)
溶解度
water: soluble 110 g/L at 20 °C
密度
0.878 g/mL at 20 °C
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H]C(=O)\C=C(\C)C
InChI
1S/C5H8O/c1-5(2)3-4-6/h3-4H,1-2H3
InChI 密鑰
SEPQTYODOKLVSB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
3-甲基巴豆醛是一种α, β-不饱和醛。 3-甲基巴豆醛的电化学二聚已有报道。 Ru、Pt和Rh上3-甲基巴豆醛的加氢反应已有研究。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
91.4 °F - closed cup
閃點(°C)
33 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Electrochemical dimerization of 3-methylcrotonaldehyde.
The Journal of Organic Chemistry, 36(12), 1683-1685 (1971)
Geometric and electronic effects in the selective hydrogenation of a, ?-unsaturated aldehydes over zeolite-supported metals.
J. Catal., 131(2), 401-411 (1991)